GR13L
Anti-EGFR (Ab-3) Mouse mAb (225)
lyophilized, clone 225, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-EGF-R
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
225, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neutralization Studies (2 µg/ml, see comments and application references)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HL-60 cells
A431 cells
Sonstige Hinweise
Reynolds, F.H., et. al 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable