GF31129051
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, color high viscosity
Synonym(e):
AC311051
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 311-290-51
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)