GF46504087
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2000m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075119
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-040-87
L × Durchm.
2000 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)