Merck
E51406
Sigma-Aldrich
1-Ethinyl-1-cyclohexanol
≥99%
Synonym(e):
(1-Hydroxycyclohexyl)acetylen, (1-Hydroxycyclohexyl)ethin, 1-Ethinyl-1-hydroxycyclohexan, 1-Ethinylcyclohexanal, 1-Ethinylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-ethinylcyclohexan, Ethinylcyclohexanol
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CC6H10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
Beilstein:
471404
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
bp
180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H12O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1,9H,3-7H2
InChIKey
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Ethinyl-1-cyclohexanol (ECH) kann in Gegenwart einer katalytischen Menge Rutheniumchlorid bei Raumtemperatur acetyliert werden. Es kann für die Synthese von neuen Organotellur(IV)-Verbindungen mit stark hemmender Aktivität gegenüber Cathepsin B verwendet werden. Die Polymerisation von ECH durch Übergangsmetall-Katalysatoren führt zur Bildung von Poly-ECH. Es kann auch mit Übergangsmetallhydridkomplexen durch Einfügung in die M-H-Bindungen zu Vinylderivaten reagieren.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tellurium-based cysteine protease inhibitors: evaluation of novel organotellurium (IV) compounds as inhibitors of human cathepsin B.
Cunha RL
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(3), 755-760 (2005)
Ruthenium (III) chloride catalyzed acylation of alcohols, phenols, thiols, and amines.
De SK
Tetrahedron Letters, 45(14), 2919-2922 (2004)
Reactions of RuHCl (CO)(PiPr3) 2 with Alkyn-1-ols: Synthesis of Ruthenium (II) Hydroxyvinyl and Vinylcarbene Complexes.
Esteruelas MA
Organometallics, 13(11), 4258-4265 (1994)
Polymerization of 1-Ethynyl-1-cyclohexanol by Transition Metal Catalysts.
Gal YS
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., 31(6), 703-714 (1994)
Artem Kovalenko et al.
Soft matter, 13(25), 4526-4532 (2017-06-08)
In this paper, we investigate the factors affecting the sound speed in air-filled macroporous polymer materials at ultrasound frequencies. Due to the presence of large proportion of gas, these porous materials present high compressibility and, as a consequence, low sound