493023
3-Methyl-1-penten-4-in-3-ol
98%
Synonym(e):
Ethinyl-methyl-vinylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
63-65 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(O)(C=C)C#C
InChI
1S/C6H8O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,5,7H,2H2,3H3
InChIKey
VBATUBQIYXCZPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
90.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?