Wichtige Dokumente
479535
Platin(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-Komplex -Lösung
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Synonym(e):
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Konzentration
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChIKey
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?