Merck
479519
Sigma-Aldrich
Platin(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-Komplex -Lösung
in xylene, Pt ~2 %
Synonym(e):
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Lineare Formel:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
7 mmHg ( 21 °C)
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Pt, ~2%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Konzentration
in xylene
bp
138 °C
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChIKey
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Der Platin(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-Komplex ist ein Platinkomplex, der gemeinhin als Karstedt-Katalysator bekannt ist. Er wird im Allgemeinen als Katalysator bei Hydrosilylierungsreaktionen eingesetzt.
Anwendung
Die Platin(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan-Komplexlösung ist ein leistungsstarker Hydrosilylierungskatalysator zur Herstellung von Trans-βSilanen.
Sie wird auch zur Reduktion von Carboxamiden zu Aminen verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S E Denmark et al.
Organic letters, 3(7), 1073-1076 (2001-03-30)
[reaction: see text]. The formal addition of an aryl-H or alkenyl-H bond across a terminal alkyne has been accomplished by the combination of platinum-catalyzed hydrosilylation followed by palladium-catalyzed cross-coupling. The use of the t-Bu3P-Pt(DVDS) catalyst in combination with tetramethyldisiloxane gave
Kenichiro Itami et al.
The Journal of organic chemistry, 67(8), 2645-2652 (2002-04-13)
Metal-catalyzed hydrosilylation of alkenes and alkynes using dimethyl(pyridyl)silane is described. The hydrosilylation of alkenes using dimethyl(2-pyridyl)silane (2-PyMe(2)SiH) proceeded well in the presence of a catalytic amount of RhCl(PPh(3))(3) with virtually complete regioselectivity. By taking advantage of the phase tag property
Denmark, S. E.; Wang, Z.
Organic Syntheses, 81, 54-54 (2005)
Artikel
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.