Wichtige Dokumente
177024
1-Ethinylcyclohexylamin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
InChIKey
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?