Merck
C42807
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorethyl)pyrrolidin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2-Pyrrolidinoethylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.08
Beilstein:
3677061
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].ClCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChIKey
FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)