Wichtige Dokumente
197335
Triisopropylborat
≥98%
Synonym(e):
Borisopropoxid, Borsäuretriisopropylester, Triisopropoxyboran
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
76 mmHg ( 75 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Verunreinigungen
1% isopropanol
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChIKey
NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?