D141208
2-Chlor-N,N-Dimethylethylamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
1-Chlor-2-dimethylamino-ethan -hydrochlorid, 2-Dimethylamino-ethylchlorid -hydrochlorid, N-(2-Chlorethyl)-dimethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
201-204 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?