Wichtige Dokumente
C42203
4-(2-Chlorethyl)morpholin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
2-Morpholinoethylchlorid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChIKey
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C42203-500G | |
C42203-100G | 4061833491843 |
C42203-10KG | |
C42203-5G | 4061832246390 |