Wichtige Dokumente
H28203
4-(2-Hydroxyethyl)morpholin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2-Morpholino-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
227 °C/757 mmHg (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
InChIKey
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?