Wichtige Dokumente
8.03240
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
2-Chlor-1-dimethylaminopropanhydrochlorid, 1-Dimethylaminoisopropylchloridhydrochlorid, 2-Chlor-N,N-dimethylpropylaminhydrochlorid, 2-DMPC
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CHClCH2)(CH3)2N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
224-971-7
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
386 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
188-191 °C
Übergangstemp.
flash point 220 °C
Löslichkeit
2000 g/L
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].ClC(C[N+H](C)C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChIKey
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable