1.06054
Dichlormethan
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Methylenchlorid, DCM, Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
20 g/L
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash