Merck
91301
Supelco
Dichlormethan
Selectophore, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
bp:
39.8-40 °C (lit.)
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Produktlinie
Selectophore
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dichloromethane is a volatile halogenated organic solvent used as a degreaser, extraction medium, lacquer remover, or paint stripper.
Anwendung
Dichloromethane may be used as a reagent for the extraction of lipophilic anions across a carrier-mediated polymer inclusion membrane, driven by an electric field.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dichloromethane-degrading bacteria in the genomic age.
Muller E, et al.
Research in Microbiology, 162(9), 869-876 (2011)
Accidental intoxication by dichloromethane at work place: Clinical case and literature review
Pacheco C, et al.
Journal of Acute Medicine, 6(2), 43-45 (2016)
Hong Heng See et al.
Analytical chemistry, 83(19), 7507-7513 (2011-08-20)
The use of a cationic carrier-mediated polymer inclusion membrane (PIM) for extraction and preconcentration of anionic model analytes driven by an electric field directly into an aqueous acceptor solution is demonstrated. The optimized membrane was 20 μm thick and consisted