Merck
448869
Sigma-Aldrich
Chitosan
low molecular weight
Synonym(e):
Deacetyliertes Chitin, Poly(D-glucosamin)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
50,000-190,000 Da (based on viscosity)
Viskosität
20-300 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.)
Löslichkeit
dilute aqueous acid: soluble
SMILES String
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N)O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6N)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7N)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8N)O)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H](
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChIKey
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Anwendung
Chitosan kann als Flockungsmittel, bei der Proteinpräzipitation, als Einkapselungsmittel und als wässriges Verdickungsmittel verwendet werden.
Gelbildend mit multivalenten Anionen. Ergibt eine klare Lösung, die zu einem starken, klaren Film trocknet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biokompatibles, antibakterielles und umweltfreundliches Polyelektrolyt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung, Chromatographie, Additive für Kosmetikprodukte, Textilbehandlung für antimikrobielle Aktivität, neuartige Fasern für Textilien, Fotopapier, biologisch abbaubare Filme, biomedizinische Produkte und Mikrokapselimplantate für die kontrollierte Freisetzung von Arzneimitteln.
Biokompatibles, antibakterielles und umweltfreundliches Polyelektrolyt.
Physikalische Form
75–85 % deacetyliert
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ming-Hui Yang et al.
BioMed research international, 2014, 789591-789591 (2014-04-24)
Chitosan nanoparticle, a biocompatible material, was used as a potential drug delivery system widely. Our current investigation studies were the bioeffects of the chitosan nanoparticle uptake by liver cells. In this experiment, the characterizations of chitosan nanoparticles were measured by
Ajay Vijayakumar et al.
AAPS PharmSciTech, 18(3), 875-883 (2016-07-03)
The objective of this study was to formulate and characterize properties of solid lipid nanoparticle (SLN) dispersion containing quercetin. SLN was prepared by ultrasonication method using tripalmitin and lecithin as lipid core and then the surface was coated with chitosan.
Soo Jin Jeon et al.
PloS one, 9(3), e92723-e92723 (2014-03-25)
The emergence of antibiotic resistant microorganisms is a great public health concern and has triggered an urgent need to develop alternative antibiotics. Chitosan microparticles (CM), derived from chitosan, have been shown to reduce E. coli O157:H7 shedding in a cattle
Lana Glerieide Silva Garcia et al.
Carbohydrate polymers, 195, 662-669 (2018-05-29)
Difficulties in the treatment of Candida spp. invasive infections are usually related to the formation of biofilms. The aim of this study was to determine the effects of molecular weight (MW) of chitosan (using high (HMW), medium (MMW) and low
Jimena S Gonzalez et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-20)
Self-assembly of natural polymers constitute a powerful route for the development of functional materials. In particular, layer-by-layer (LBL) assembly constitutes a versatile technique for the nanostructuration of biobased polymers into multilayer films. Gelatin has gained much attention for its abundance
Artikel
Chitin, a natural polysaccharide, is the second most abundant natural biopolymer in the world, after cellulose.
The development of new medical devices and pharmaceuticals plays an integral role in the medical industry. Both natural and synthetic polymers possess benefits that make them valuable components in therapeutics.
Microparticles with controlled size and morphology are of significant interest in the fields of drug delivery and biopharmaceuticals.
Chitosan Biopolymer from Fungal Fermentation for Delivery of Chemotherapeutic Agents
Alle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
448869-50G4061835563128
448869-250G4061835571628