Merck
10128023001
Roche
NADH
Grade II, disodium salt
Synonym(e):
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert, β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridinnucleotid, reduzierte Form, NADH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.40 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
amorphous powder
Mol-Gew.
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
Verpackung
pkg of 1 g
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
protect from light
λmax
260 and 340 nm
Versandbedingung
wet ice
SMILES String
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChIKey
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Anwendung
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
NADH wird im Laktatdehydrogenase(LDH)-Ennzymaktivitätsassay, im Glutamat-Cystein-Ligaseaktivitätsassay und im Fructose-2,6-Bisphosphatassay verwendet.
NADH wird im MDH (Malat-Dehydrogenase)-Enzymaktivitätsassay verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
NADH ist ein Coenzym und wirkt als regenerierender Elektronendonator in katabolischen Prozessen, wie Glykolyse, β-Oxidation und Citratzyklus (Krebs-Zyklus, TCA-Zyklus). Es ist an Zellsignalisierungsereignissen beteiligt und dient auch als Substrat für Poly-(ADP-Ribose)-Polymerasen (PARP) während der Reparatur von DNA-Schäden. Die NAD+/NADH-abhängigen Sirtuine spielen eine wichtige Rolle in der Regulierung der Stressantwort bei den Energiestoffwechsel betreffenden Ereignissen und hat Implikationen für die Krebsbiologie, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen.
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
Verpackung
Verpackung bezogen auf das Feststoffgewicht.
Qualität
Reinheit: 98 % β-NADH-Na2 basierend auf dem Trockengewicht (enzymatisch und Extinktion bei 340 nm), 99 % (Extinktion bei 260 nm), A260 nm-A340 nm: <2,40
Organische Lösungsmittel: <4 % (GC)
Spezifikationen
Extinktionskoeffizienten: 14,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 260 nm, 6,18 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 334 nm (Hg), 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 340 nm, 3,4 x 103 l x mol-1 x cm-1 bei 365 nm (Hg)
Formel:
C21H27N7O14P2Na2
pH-Wert in Wasser: 7,5 ± 0,5 (100 mg/mL)
Physikalische Form
Amorphes Pulver
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Mg2+ (5–10 mM)
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 10 mg/mL in Na-Bicarbonatpuffer, pH-Wert 9, enthält mindestens 95 % NADH nach 4 Wochen bei 2 bis 8 °C.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Trocken lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Desideri E, et al.
Autophagy, 10(9) (2014)
José L Reyes et al.
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Boothby T C, et al.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)