Wichtige Dokumente
W201502
Natriumalginat
Synonym(e):
Natriumalginat aus Braunalgen, Algin, Alginsäure Natriumsalz aus Braunalgen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChIKey
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Anwendung
- Cationized casein-based polyelectrolyte complex for fragrance-controlled release applications.
- Aroma encapsulation or microcapsules for cosmetic applications.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.