Wichtige Dokumente
902691
Hydroxy-PEG5-t-butyl ester
Synonym(e):
tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, HO-PEG5-CO-OtBu
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n/D 1.448
Dichte
1.071
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCO
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902691-1G | 4061838694744 |
902691-250MG | 4061838694751 |