Wichtige Dokumente
902586
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Synonym(e):
tert-Butyl-1-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, HO-PEG4-CO-OtBu
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n/D 1.4492
Dichte
1.04746 g/mL
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H30O7/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h16H,4-13H2,1-3H3
InChIKey
FJRDXEGYAVAMLB-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902586-1G | 4061838693556 |
902586-250MG | 4061838693563 |