Wichtige Dokumente
900680
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Synonym(e):
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
silica gel (irregular particle shape)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Leistungsmerkmale
endcapped
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Porengröße
60 Å pore diameter
Kapazität
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
Schüttdichte
732 g/L (typical tap density)
Anwendung
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
Kompatibilität
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Rechtliche Hinweise
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?