Wichtige Dokumente
364258
3-Aminopropyl-funktionalisiertes Kieselgel
40-63 μm, extent of labeling: ~1 mmol/g NH2 loading
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
~1 mmol/g NH2 loading
~9% functionalized
Oberflächenbereich
550 m2/g
Matrix
irregular silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
NH2 phase
Partikelgröße
40-63 μm
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
O[SiH3].CCCN
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.