Wichtige Dokumente
537918
3-(Ethylendiamino)propyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Synonym(e):
Diamin-3 funktionalisiertes Kieselgel
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
1.4 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
InChIKey
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2