Wichtige Dokumente
537926
3-(Diethylenetriamino)propyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
Synonym(e):
Triamine-3 functionalized silica gel
Alle Fotos(2)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
1.3 mmol/g loading
Qualitätsniveau
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
InChIKey
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?