Merck
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimin auf Kieselgel
powder, 40-200 mesh
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Partikelgröße
40-200 mesh
SMILES String
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
InChIKey
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ionenaustauscherharz
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
246751-10ML4061838110985
246751-50ML