Merck
856193
Sigma-Aldrich
(−)-Erythromycin Hydrat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H67NO13 · xH2O
Molekulargewicht:
733.93 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
ether
ketone
SMILES String
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
InChIKey
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the