Merck
E1300000
Erythromycin
for microbiological assay, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H67NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
733.93
Beilstein:
75279
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
for microbiological assay
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChIKey
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Erythromycin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Inhibiert Elongation bei dem Transpepditierungsschritt.
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maria Elena Martino et al.
Cell host & microbe, 24(1), 109-119 (2018-07-17)
Animal-microbe facultative symbioses play a fundamental role in ecosystem and organismal health. Yet, due to the flexible nature of their association, the selection pressures that act on animals and their facultative symbionts remain elusive. Here we apply experimental evolution to
Pedro Hinarejos et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(9), 769-774 (2013-05-03)
The use of antibiotic-loaded cement is believed to prevent infection in primary total knee arthroplasty, but there is a lack of randomized studies to support this concept. The aim of this study was to evaluate the use of an antibiotic-loaded
David J Serisier et al.
JAMA, 309(12), 1260-1267 (2013-03-28)
Macrolide antibiotics such as erythromycin may improve clinical outcomes in non-cystic fibrosis (CF) bronchiectasis, although associated risks of macrolide resistance are poorly defined. To evaluate the clinical efficacy and antimicrobial resistance cost of low-dose erythromycin given for 12 months to
Marina Mingoia et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(10), 5886-5893 (2014-07-30)
The linkage between the macrolide efflux gene mef(I) and the chloramphenicol inactivation gene catQ was first described in Streptococcus pneumoniae (strain Spn529), where the two genes are located in a module designated IQ element. Subsequently, two different defective IQ elements
Eugene Ng et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD001815-CD001815 (2008-07-23)
Functional immaturity of gastrointestinal motility predisposes preterm infants to feeding intolerance. Erythromycin is a motilin agonist that exerts its prokinetic effect by stimulating propagative contractile activity in the interdigestive phase. To evaluate the efficacy of erythromycin in the prevention and