Merck
765813
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Synonym(e):
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12F2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
Dichte
1.154 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
InChIKey
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)