Wichtige Dokumente
937347
(AdMPhos)PdCl2
Synonym(e):
1,1′-Bis(di-1-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
brown
Funktionelle Gruppe
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX)
Negishi coupling (Alkyl-ZnX)
Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2))
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)