Wichtige Dokumente
197718
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
96%
Synonym(e):
(±)-3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, (±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-Methyl-3-hydroxycyclohex-1-ene, 3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Methyl-2-cyclohexenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
InChIKey
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
197718-1KG | |
197718-1G | 4061837880476 |
197718-5G | 4061837880483 |