Wichtige Dokumente
88725
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J005-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C35H35P2.C5H5.Fe/c1-25-19-26(2)22-32(21-25)36(33-23-27(3)20-28(4)24-33)29(5)34-17-12-18-35(34)37(30-13-8-6-9-14-30)31-15-10-7-11-16-31;1-2-4-5-3-1;/h6-24,29H,1-5H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChIKey
VIWMSTLBMCHMGT-SYXKTQFYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?