Wichtige Dokumente
721174
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Synonym(e):
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?