Wichtige Dokumente
678333
2-(Tributylstannyl)pyridin
85%
Synonym(e):
(2-Pyridinyl)tributylstannane, 2-(Tributyltin)pyridine, 2-Pyridyltri-n-butyltin, Bu3SnPy, Tributyl-2-pyridyltin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
85%
Dichte
1.137 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?