Wichtige Dokumente
634492
4-Pyridinboronsäure
90%
Synonym(e):
4-Pyridinylboronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
InChIKey
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Ligand-free palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction under microwave irradation
Reagent used in Preparation of
- HIV-1 protease inhibitors
- Potential cancer threapeutics, such as PDK1 and protein kinase CK2 inhibitors
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction