Merck
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanophenyl)piperazin
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
Dichte
1.115 g/mL
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
InChIKey
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)