Wichtige Dokumente
444804
1-(2-Fluorphenyl)piperazin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChIKey
IVTZRJKKXSKXKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?