Wichtige Dokumente
724580
1-(4-bromophenyl)piperazine
95%
Synonym(e):
1-(4-bromophenyl)piperazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13BrN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
InChIKey
PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)