Wichtige Dokumente
411523
3,5-Dibrombenzoesäure
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.91
Beilstein:
1940691
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dibromobenzoic acid is 3,5-dibromo-substituted benzoic acid.
Anwendung
3,5-Dibromobenzoic acid may be used for the following syntheses:
- (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate
- di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate
- (L)-methyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phenylpropanoate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Syntheses and enantioselective recognition of chiral poly (phenyleneethynylene) s bearing bulky optically active menthyl groups
Shinohara K-i, et al.
Polymer, 42(1), 351-355 (2001)
Synthesis of 5-substituted 1, 3-[bis (2, 2': 6', 2 ?-terpyridin-4'-ylethynyl)] benzene ligands and their coordination-driven self-assembly.
Hwang, S-H, et al.
Designed Monomers and Polymers, 9(5), 413-424 (2006)