Merck
719501
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-(Tributylstannyl)imidazol
95%
Synonym(e):
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, Tributyl(1-methylimidazol-4-yl)stannane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H32N2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole is an organotin reagent that is commonly used as a coupling partner in Pd-catalyzed cross-coupling reactions, such as Stille and Negishi reactions to introduce the butyl group into various organic substrates.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)