Wichtige Dokumente
739782
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
95%
Synonym(e):
Tributyl-(5-methylpyridin-2-yl)stannane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(C)cn1
InChI
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-4-7-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3,5H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MVOHAZAWWAXIDR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
739782-250MG | 4061833229491 |
739782-1G | 4061826735657 |