Wichtige Dokumente
702439
1H-Indazol-6-Carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
6-Formyl-1H-indazol
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
InChIKey
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?