Wichtige Dokumente
578711
5-Ethinyl-1-methyl-1H-imidazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
116 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
InChIKey
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?