Wichtige Dokumente
469920
2-Ethinylpyridin
98%
Synonym(e):
2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, Pyridin-2-ylacetylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
bp
85 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
InChIKey
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- poly(2-ethynyl-N-iodopyridinium iodide), via in-situ uncatalyzed polymerization
- poly[2-ethynyl-N-(2-furoyl)pyridinium chloride
- poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine]
- 4-(2′-pyridyl)-1,2,3-triphospholide anion, via reaction with anionic heptaphosphide clusters
- poly[N-(carboxymethyl)-2-ethynylpyridinium bromide], a new water-soluble ionic conjugated polymer
- self-doped ionic conjugated polymer, poly(2-ethynylpyridinimum N-benzoylsulfonate).
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?