520446
3-Ethinylpyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
83-84 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-40 °C (lit.)
SMILES String
C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h1,3-6H
InChIKey
CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56.67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.