Wichtige Dokumente
521183
2-Ethinyl-α,α,α-trifluortoluol
97%
Synonym(e):
1-Ethinyl-2-trifluormethylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
45 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h1,3-6H
InChIKey
OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.