Wichtige Dokumente
632635
2-Ethynyl-6-Methoxynaphthalin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
InChIKey
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?