Wichtige Dokumente
692689
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphin
95%
Synonym(e):
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
InChIKey
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)