Wichtige Dokumente
510742
Cyclohexyldiphenylphosphin
Synonym(e):
Diphenylcyclohexylphosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
InChIKey
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JRD0786-1G | 4061825167633 |
510742-1G | |
510742-5G | 4061833324271 |