752231
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
Synonym(e):
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
InChIKey
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)